Learn More
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™ avec flacon et robinet d’arrêt intermédiaire
La burette automatique à granulés comprend un flacon en verre sodocalcique de 2000 ml et une clé en PTFE pour robinet à pointeau latéral Schellbach. Les graduations se situent dans les limites d’erreur définies par DIN et ISO et portent le marquage DE-M.
273.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Flacon, robinet à pointeau, broche en PTFE |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Type | Burette automatique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10110471
|
BRAND™
22764 |
10 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10180561
|
BRAND™
22768 |
50 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10653181
|
BRAND™
22767 |
25 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Construction en verre borosilicaté (boro 3.3) selon DIN EN ISO 385.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
- Bande Schellbach.
- Comprend un robinet à pointeau avec broche en PTFE (robinet d’arrêt intermédiaire avec clé en PTFE).
- Remise à zéro automatique.
- Robinet d’arrêt intermédiaire 4 NS/19 pour le recyclage des liquides résiduels.
- Hauteur totale d’env. 1 m incl. flacon de 2000 ml (verre sodocalcique).
- Toutes les burettes automatiques BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
Spécification
Flacon, robinet à pointeau, broche en PTFE | |
Verre borosilicaté | |
PTFE | |
Burette automatique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™ avec flacon et robinet d’arrêt intermédiaire