Learn More
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™
Burette automatique BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt, robinet d’arrêt latéral et robinet d’arrêt en PTFE.
339.00€ - 345.00€
Spécification
Comprend | Bande Schellbach bleue |
---|---|
Robinets d’arrêt | Robinet d’arrêt, robinet d’arrêt latéral, robinet d’arrêt en PTFE |
Garantie | 12 mois |
Type | Burette |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10428952
|
BRAND™
22761 |
10 ml |
345.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10359951
|
BRAND™
22762 |
25 ml |
339.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Bande Schellbach
- Robinet d’arrêt intermédiaire pour le recyclage des liquides résiduels
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
Spécification
Bande Schellbach bleue | |
Robinet d’arrêt, robinet d’arrêt latéral, robinet d’arrêt en PTFE | |
12 mois | |
Burette |