Learn More
BRAND™ Fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré BLAUBRAND™ avec certificat
En verre borosilicaté ambré et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. Comprend un bouchon en polypropylène, mais il est interchangeable avec un bouchon en verre ambré. Le flacon foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque: BRAND™ 937411
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté ambré.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Le verre foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
- Comprend un bouchon en polypropylène, mais il est interchangeable avec un bouchon en verre ambré.
- Numéro de lot et certificat inclus. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
1000 ml | |
± 0,4 ml | |
2 pièce | |
A |
DIN EN ISO 1042. Certificat d’étalonnage DAkkS et USP sur demande. | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
± 0,4 ml | |
24/29 |