Learn More
Brand™ Fiole jaugée de classe B en verre borosilicaté Silberbrand™
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée de classe B en verre borosilicaté BRAND™ Silberbrand™ comprend un bouchon en polypropylène. Le marquage DE-M en émail blanc permet un contrôle rapide du volume.
Marque: Brand™ 36751
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- Classe B.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bouchon en PP
- Le marquage DE-M en émail blanc permet un contrôle rapide du volume
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
250 ml | |
plusmn; 0,25 ml | |
plusmn; 0,25 ml | |
14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
2 pièce | |
B |