Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré BLAUBRAND™ avec bouchon en verre
En verre borosilicaté ambré et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en verre protège les liquides photosensibles contre toute détérioration. Numéro de lot et certificat fournis dans l’emballage. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Marque: BRAND™ 37450
88.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21985" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté ambré
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bouchon en verre ambré, interchangeable avec un bouchon en polypropylène.
- Le flacon ambré foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
- Numéro de lot et certificat inclus avec l’emballage.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
verre | |
200 ml | |
plusmn; 0,15 ml | |
2 pièce | |
A |
DIN EN ISO 1042. Certificat d’étalonnage DAkkS sur demande. | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
plusmn; 0,15 ml | |
14/23 |