Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité transparentes Blast
Click to view available options
Transparent
Description
- Lunettes-masques de sécurité.
- Conception modulaire.
- Accepte un demi-masque respiratoire pour une protection supplémentaire.
- Disponibles avec ou sans mousse.
- Vision panoramique.
- Conception à rotation à bille.
- Sangle réglable.
- Goulotte de débordement pour les liquides.
- Adaptables sur les lunettes obtenues sur ordonnance.
- EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
- Risque mécanique B : impact à moyenne énergie : Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s.
- Risque mécanique T : particules à grande vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Risque thermique 9 : Ce marquage garantit une protection contre les liquides de gouttelettes, les solides chauds, les métaux fondus ou l’émission de rayonnements intenses. Lunettes-masques de protection uniquement.
- Résistance à l’apparition de buée N : Le revêtement anti-buée, N, est un traitement anti-buée certifié.
- Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
- Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN166, EN170/2-1.2, Chemical risk 3, Mechanical risk B/T, Thermic risk 9, Anti-fog N, Optical class 1, CE |
Type de lentille | Heat-resistant |
Revêtement de la lentille | Impact-resistant, UV-treated |
Description | Model BLARSI |
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety goggles |
À utiliser avec (application) | Indoor, protection, continuous wear |
Comprend | Adjustable nylon strap |
Nbre par carton | 65/Cs. |
Nb par paquet | 1/bag, 5/Pk. |