Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Over-the-Glasses, OTG
Click to view available options
Poids (métrique):
33 g
67 g
68 g
Description
- Monture très enveloppante
- Protection latérale, supérieure et inférieure
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme européenne |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Surlunettes de sécurité |
Détails de ventilation | Étalé |
Poids (métrique) | 67 g |
Lens Material | Polycarbonate |