Learn More
Grant Instruments™ Couverture pour épaississeur
Fournit une isolation thermique et minimise les courants d’air. La couverture pour épaississeur Grant Instruments™ résiste aux insectes et peut être utilisée avec le milieu de culture de la tuberculose
Marque: Grant Instruments™ BIN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec l’épaississeur T100IN
- Résistant aux insectes
- Fournit une isolation thermique et minimise les courants d’air en le positionnant sur les conteneurs
Spécification
Épaississeur |