Learn More
Brady™ Rubans de signalisation noirs et jaunes
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Black and Yellow Warning Tape is a self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
22.90€ - 48.95€
Spécification
Description | Ruban de signalisation - Jaune/Noir |
---|---|
Type d’adhésif | Auto-adhésif |
Couleur | Noir, Jaune |
À utiliser avec (application) | Poteaux de marquage, pylônes, rebords de murs, arche de porte, voies de transport |
Longueur (impériale) | 108.3 ft. |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761036
|
Brady™
255311 |
33 m x 38 mm |
22.90€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781036
|
Brady™
255313 |
33 m x 75 mm |
48.95€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10112274
|
Brady™
255312 |
33 m x 50 mm |
28.75€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Spécification
Ruban de signalisation - Jaune/Noir | |
Noir, Jaune | |
108.3 ft. | |
1 rouleau |
Auto-adhésif | |
Poteaux de marquage, pylônes, rebords de murs, arche de porte, voies de transport | |
33 m | |
0,138 mm |