Learn More
Fauteuil noir
Marque: Bimos 91062000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Siège Labster Bimos
- Nettoyage facile
- Conforme aux BPF
- Réglage en hauteur en continu
- Nettoyage facilité par un façonnage réduit et des surfaces lisses sans interstices
- Mécanisme recouvert d'un revêtement lavable résistant aux désinfectants
- Adapté aux laboratoires biologiques de classes de sécurité S1, S2, S3 et salles blanches
- Siège assis-debout
- Capitonnage en mousse polyuréthane
- Lavable et résistant aux produits de désinfection
- Le pied inclinable en plastique gris permet de suivre le mouvement pour saisir des objets éloignés sans avoir à se lever
- Siège assis-debout
Spécification
Aide à la verticalisation | |
Noir | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fauteuil noir > Couleur : noir
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu