Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Marque: Kautex™ 2000084481
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
Spezifikation
Black | |
PP | |
Screw Cap | |
65 mm |
Anneau inviolable | |
Polyethylene Foam Insert | |
Flacon de 500 ml |