Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Marque:  Kautex™ 2000070751
Code produit. 15931411
  • 43.80€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Noir
PP
Bouchon à vis
40 mm
Anneau d’inviolabilité sans sortie
Insert en mousse en polyéthylène
Flacon de 100 ml