Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Marque:  Kautex™ 2000084479
Code produit. 10749221
  • 0.85€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Spécification
Noir
PP
Bouchon à vis
40 mm
Anneau d’évidence avec sortie
Insert en mousse en polyéthylène
Flacon de 100 ml