Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Marque: Kautex™ 2000070755
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Noir | |
en PP | |
Bouchon à vis | |
80 mm |
Anneau d’inviolabilité sans sortie | |
Insert en mousse en polyéthylène | |
Flacon de 2000 ml |