Learn More
Huttenlocher™ Bouchons à vis avec composés de moulage noirs
1.00€
Spécification
Comprend | Joint en PEBD |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Quantité | 1/boîte |
Gamme de produits | PEBD |
Type de produit | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10251481
|
Huttenlocher™
405481301024 |
DIN 32 |
1.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Joint en PEBD | |
1/boîte | |
Bouchon à vis | |
Bouchon à vis |
1/boîte | |
PEBD | |
PEBD |