Learn More
Marqueurs à pointe fine noire
Use this pen for a wide range of labeling applications. Black Fine Nib Marker Pens are particularly suitable for tissue and cell culture applications.
Marque:  Aspen surgical 1400-20-PDC
Encompass_Preferred
Code produit. 10058080
  • 2.94€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • With hard wearing, fine fiber point
  • For labeling most materials (plastic, metal, china, glass etc.)
  • The non-toxic ink is dye, bleach and wash-resistant and also resists solvents including alcohol and xylene
Spécification
Spécification
Noir
Pour le marquage du plastique, du métal, de la porcelaine, du verre, la culture tissulaire et cellulaire
5/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Marqueurs à pointe fine noire