Learn More
Noir ériochrome T
Code produit. 11993323
Click to view available options
Concentration:
10 g/L
5 g/L
Spécification
Concentration 10 g/L
Informations sur la solubilité Soluble in water
Odeur Ethanolic
Couleur Violet
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • noir d'ériochrome T indicateur
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol