Learn More
Thermo Scientific™ Cônes Molecular BioProducts™ BioRobotix™ pour systèmes universels Qiagen™
Les cônes Molecular BioProducts BioRobotix pour les systèmes Qiagen existent en version stérile, non stérile, et avec notre technologie du filtre ART™.
152.00€ - 207.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Format | Portoir |
Type de pointe | Conducteur |
Conditionnement | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte |
À utiliser avec (équipement) | Pipeteur universel, Qiagen™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10575241
|
Thermo Scientific™
953-011 |
1000μL | oui | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Sterile & PCR Ready |
207.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10673092
|
Thermo Scientific™
953-252 |
1100μL | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Certified Quality |
152.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10244711
|
Thermo Scientific™
951-252 |
300 pi | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Certified Quality |
152.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10663092
|
Thermo Scientific™
953-251 |
1100μL | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Sterile |
167.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10428472
|
Thermo Scientific™
951-251 |
300 pi | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Sterile |
167.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les cônes Molecular BioProducts BioRobotix pour les systèmes Qiagen existent en version stérile, non stérile, et avec notre technologie du filtre ART™.
Chaque cône est testé par lots pendant la production avec un programme contrôle qualité en 15 points sur l'automate pour lequel il a été développé et présente un faible pourcentage du coefficient de variation (%CV). Les cônes, les racks et les couvercles ont été conçus pour diminuer les charges statiques, afin de faciliter à chaque fois la prise et l’éjection des cônes.
- Disponibles en version stérile, non stérile, et avec la technologie du filtre ART™. Testés par lots pendant la production sur l'automate pour lequel ils ont été développés. Faible pourcentage du coefficient de variation (%CV)
Spécification
Noir | |
Conducteur | |
Pipeteur universel, Qiagen™ |
Portoir | |
96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.