Learn More
UVP Tube de rechange pour lampe d’inspection UV BL-15
La lampe UV BLB de longueur d’onde 365 nm est idéale pour les applications d’inspection dans les endroits difficiles à atteindre.
47.00€
Spécification
Puissance en watts | 15 W |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12853848
|
UVP
34-0017-01 |
17,12 in | 434,8 mm |
47.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
15 W | |
1 de chaque |