Learn More
Oxyde de titane bismuth, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398808
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12233-34-0
Formule moléculaire Bi2O11Ti4
Poids moléculaire (g/mol) 785.418
Numéro MDL MFCD01310393
Clé InChI TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
CID PubChem 56846076
Nom IUPAC oxo-oxobismuthanyloxy-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismuthanyloxy)titanio)oxytitanio]oxytitanio]oxytitane
SMILES O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth titanium oxide
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 785.42
Pourcentage de pureté 99.9%