Learn More
Étalon de bismuth pour ICP, 1000 μg/ml dans 10 % HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
63.35€ - 172.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-69-9, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.98 |
Numéro MDL | MFCD00134033 |
Clé InChI | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5359367 |
ChEBI | CHEBI:33301 |
Nom IUPAC | bismuth |
SMILES | [Bi] |
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11408649
|
SPEX Certiprep
PLBI4-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
63.35€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10090522
|
SPEX Certiprep
PLBI4-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
172.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Bi | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7440-69-9, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
208.98 | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33301 | |
[Bi] |
Bi | |
MFCD00134033 | |
5359367 | |
bismuth |
Spécification
Bismuth Standard | |
0.1, 10.0, 89.9 | |
Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 39 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00134033 | |
[Bi] | |
208.98 | |
CHEBI:33301 | |
Matrice Concentration Réf.cat. 10 % HNO3 1 000 μg/ml PLBI4-2Y, -2X |
7440-69-9, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 10.0, 89.9 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Bi | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth | |
5359367 | |
Assurance | |
10% HNO3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire