Learn More
Poudre de bismuth, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351158
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-69-9
Formule moléculaire Bi
Poids moléculaire (g/mol) 208.98
Numéro MDL MFCD00134033
Clé InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CID PubChem 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nom IUPAC bismuth
SMILES [Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth powder
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 99.5%
Dimensions de la maille −100 Mesh
Odeur Odorless
Poids Apparent density: 3.8g/cm3 to 4.6g/cm3
Forme Poudre