Learn More
Bismuth, solution étalon de plasma, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
50.40€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-69-9, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.98 |
Numéro MDL | MFCD00134033 |
Clé InChI | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5359367 |
ChEBI | CHEBI:33301 |
Nom IUPAC | bismuth |
SMILES | [Bi] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AD |
50 mL |
50.40€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AE |
100 mL |
74.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AP |
500 mL |
192.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-69-9, 7732-18-5 | |
208.98 | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33301 | |
[Bi] |
Bi | |
MFCD00134033 | |
5359367 | |
bismuth |
Spécification
Bismuth | |
Incolore | |
MFCD00134033 | |
[Bi] | |
208.98 | |
CHEBI:33301 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
7440-69-9, 7732-18-5 | |
Bi | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth | |
5359367 | |
Acide nitrique :5,0 % ; Bismuth :0,1 % ; eau :94,9% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth, plasma standard solution, Specpure, Bi 1000µg/ml
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
RUO – Research Use Only