Learn More
Lingot d’étain plomb bismuth (alliage de rose), Thermo Scientific Chemicals
167.00€ - 631.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56001-37-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N5Na2O14P3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 567.14 |
Numéro MDL | MFCD03410297 |
Clé InChI | FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L |
Synonyme | guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate |
CID PubChem | 131676145 |
Nom IUPAC | ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinate |
SMILES | [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040516.22 |
100 g |
167.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040516.36 |
500 g |
631.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rose's metal was used as the droplet fluid, because it has a low melting point (e460 K). Rose's metal is used as a sample in computer-controlled diffractometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56001-37-7 | |
567.14 | |
FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L | |
131676145 | |
[Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 |
C10H14N5Na2O14P3 | |
MFCD03410297 | |
guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate | |
({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinate |
Spécification
Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal) | |
95°C to 96°C | |
(métal de Rose) | |
MFCD03410297 | |
Insoluble in water. | |
[Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 | |
567.14 | |
Alliage à faible point de fusion |
56001-37-7 | |
Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt% | |
C10H14N5Na2O14P3 | |
guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate | |
FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L | |
({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinate | |
131676145 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H360Df-H373
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only