Learn More
Lingot d’étain cadmium plomb bismuth (métal de Wood), Thermo Scientific Chemicals
61.80€ - 584.00€
Identifiants chimiques
CAS | 8049-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cd12Sn2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1586.388 |
Numéro MDL | MFCD00198175 |
Clé InChI | OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6 |
CID PubChem | 71434152 |
Nom IUPAC | Cadmium ; Étain |
SMILES | [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033218.22 |
100 g |
61.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033218.36 |
500 g |
202.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033218.A3 |
2 kg |
584.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8049-22-7 | |
1586.388 | |
OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N | |
71434152 | |
[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn] |
Cd12Sn2 | |
MFCD00198175 | |
lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6 | |
Cadmium ; Étain |
Spécification
Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal) | |
8049-22-7 | |
Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt% | |
Cd12Sn2 | |
UN3077 | |
Insoluble in water. | |
[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn] | |
1586.388 | |
Odorless |
Gris | |
71°C | |
(métal de Wood) | |
MFCD00198175 | |
lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6 | |
OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N | |
Cadmium ; Étain | |
71434152 | |
Lingot, alliage fusible |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330-H350-H360-H372-H373-H341-H302-H201
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Explosive
mass explosion hazard.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H302-H330-H341-H350-H360Df-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lead, Cadmium
RUO – Research Use Only