Learn More
Trifluorométhanesulfonate de bismuth(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10166763
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88189-03-1
Formule moléculaire C3BiF9O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 656.19
Numéro MDL MFCD02093669
Clé InChI NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
CID PubChem 9917655
Nom IUPAC Bismuth ; trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 31.0 to 33% Bi (Complexometry)
Formule linéaire Bi(OS(O2)CF3)3
Merck Index 15, 1292
Poids de la formule 656.19
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.