Learn More
Tellurure de bismuth(III), poudre grise, 99,98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
75.60€ - 908.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1304-82-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2Te3 |
Numéro MDL | MFCD00014201 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440670
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044077.06 |
5 g |
75.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044077.14 |
25 g |
300.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044077.22 |
100 g |
908.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth(III) telluride and its alloys (antimony or selenium) posses excellent semiconductor activity, which is used in thermoelectric industry for cooling and energy generation. It increases the speed of microchips and acts as topological insulators in spintronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1304-82-1 | |
Bi2Te3 | |
MFCD00014201 |
Spécification
Bismuth(III) telluride | |
1304-82-1 | |
Poudre | |
Bi2Te3 | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
573°C | |
Gris | |
99.98% (Metals basis) | |
MFCD00014201 | |
800.76 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-135-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EB3110000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth(III) telluride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only