Learn More
Sulfure de bismuth(III), grumeau gris, 99,999% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
333.00€ - 1340.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1345-07-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 514.14 |
Numéro MDL | MFCD00014204 |
Clé InChI | YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dibismuth(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045463.18 |
50 g |
333.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045463.30 |
250 g |
1340.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth(III) sulfide is mainly used in solar cells, photodiode array and infrared spectroscopy. It is also applied in the manufacture of other bismuth compounds, additives for free-cutting steels and micro-electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1345-07-9 | |
514.14 | |
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] |
Bi2S3 | |
MFCD00014204 | |
dibismuth(3+) trisulfanediide |
Spécification
Bismuth(III) sulfide | |
Gris | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00014204 | |
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trisulfanediide | |
514.15 |
1345-07-9 | |
Grumeau | |
Bi2S3 | |
Insoluble in water. | |
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] | |
514.14 | |
7.7 g/cm3 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.
H315-H319-H335-H303 :Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.Nocif en cas d’ingestion.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-716-0
missing translation for 'rtecsNumber' : EB3105000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth(III) sulfide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only