Learn More
Sulfure de bismuth(III), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
163.00€ - 667.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1345-07-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 514.14 |
Numéro MDL | MFCD00014204 |
Clé InChI | YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dibismuth(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035834.18 |
50 g |
163.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035834.30 |
250 g |
667.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth(III) sulfide is used as a starting material to produce other bismuth compounds. It is used in glass industry as a colorant, electronic ceramics, scintillator BGO and in superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1345-07-9 | |
514.14 | |
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] |
Bi2S3 | |
MFCD00014204 | |
dibismuth(3+) trisulfanediide |
Spécification
Bismuth(III) sulfide | |
Noir-brun | |
(Base des métaux) | |
MFCD00014204 | |
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trisulfanediide | |
514.15 | |
7.7 g/mL |
1345-07-9 | |
Morceaux et cristaux | |
Bi2S3 | |
Insoluble in water. Soluble in acids. | |
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] | |
514.14 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-716-0
missing translation for 'rtecsNumber' : EB3105000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth(III) sulfide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only