Learn More
Sulfate de bismuth(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
53.00€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-68-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2O12S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 706.13 |
Numéro MDL | MFCD00036140 |
Clé InChI | BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 |
CID PubChem | 198144 |
Nom IUPAC | dibismuth(3+) trisulfate |
SMILES | [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22007.14 |
25 g |
53.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15443237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22007.22 |
100 g |
162.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’estérification du thujopsène avec du sulfate de bismuth(III) permet d’obtenir des esters de levures d’acides carboxylés à hauteur de 30 %. Le sulfate de bismuth(III) est utilisé comme réactif d’analyse et médicament ; il est également utilisé dans l’industrie pharmaceutique. Il permet de déterminer d’autres sels de sulfate de métal.
Solubilité
Soluble dans l’acide, insoluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7787-68-0 | |
706.13 | |
BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H | |
198144 | |
[Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Bi2O12S3 | |
MFCD00036140 | |
bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 | |
dibismuth(3+) trisulfate |
Spécification
Bismuth(III) sulfate | |
7787-68-0 | |
Bi2(SO4)3 | |
14,1286 | |
Soluble in acid,insoluble in water and ethanol. | |
[Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
706.13 | |
706.13 | |
5.08 |
405°C (decomposition) | |
Bi2O12S3 | |
MFCD00036140 | |
bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 | |
BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H | |
dibismuth(3+) trisulfate | |
198144 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-129-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6600000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth(III) sulfate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only