Learn More
Sous-nitrate de bismuth(III), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bismuth(Iii) Subnitrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of USP |
Quantité | 50 kg |
Formule linéaire | Bi5O(OH)9(NO3)4 |
Numéro UN | 1477 |
Poids de la formule | 1461.99g/mol |
Qualité | puriss. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance) |