Learn More
Sélénure de bismuth(III), qualité dépôt sous vide, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312228
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Dans la recherche sur les semi-conducteurs, les films minces multicouches et les films magnétorésistants.
In semiconductor research, multilayer thin-film, magnetoresistant film.Bismuth(III) selenide is used as a semiconductor and thermoelectric material. It is also used in semiconductor research. Further, it finds applications magnetoresistant film and semiconductor research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12068-69-8
Numéro MDL MFCD00014200
Synonyme dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) selenide
Point de fusion 710°C
Couleur Gris
Forme physique Pièces
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3283
Merck Index 14,1278
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Decomposes when heated in air; Decomposes in nitric acid and aqua regiaSoluble in strong acids; Insoluble in water and organic solvents.
Poids de la formule 654.84
Pourcentage de pureté 99.999%
Densité 6.82 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) selenide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .