Learn More
Oxyiodure de bismuth(III), 98 %, pur, Thermo Scientific™
Code produit. 15269866
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 7787-63-5
Formule moléculaire BiIO
Poids moléculaire (g/mol) 351.88
Clé InChI FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi
CID PubChem 6367235
Nom IUPAC bismuth oxychloride ; iodure d’hydrogène
SMILES O=[Bi].I
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxyiodide
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Formule linéaire IBi=O
Merck Index 15,127
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 351.88
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) oxyiodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.