Learn More
Oxyiodure de bismuth(III), 98 %, pur, Thermo Scientific™
184.00€ - 549.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-63-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BiIO |
Poids moléculaire (g/mol) | 351.88 |
Clé InChI | FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi |
CID PubChem | 6367235 |
Nom IUPAC | bismuth oxychloride ; iodure d’hydrogène |
SMILES | O=[Bi].I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15259866
|
Thermo Scientific Acros
453830100 |
10 g |
184.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15269866
|
Thermo Scientific Acros
453830500 |
50 g | |||||||
Description
Identifiants chimiques
7787-63-5 | |
351.88 | |
bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi | |
bismuth oxychloride ; iodure d’hydrogène |
BiIO | |
FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N | |
6367235 | |
O=[Bi].I |
Spécification
Bismuth(III) oxyiodide | |
97.5% min | |
IBi=O | |
bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi | |
FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth oxychloride ; iodure d’hydrogène | |
6367235 | |
98% |
7787-63-5 | |
BiIO | |
15,127 | |
Solubility in water: insoluble. | |
O=[Bi].I | |
351.88 | |
351.88 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-126-9
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Bismuth(III) oxyiodide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only