Learn More
Oxychlorure de bismuth(III), 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15299866
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-59-9
Formule moléculaire BiClO
Poids moléculaire (g/mol) 260.43
Clé InChI BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
CID PubChem 6328152
Nom IUPAC oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxychloride
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 77.0 to 82.5% (Bi)
Formule linéaire O=BiCl
Merck Index 15,1274
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 260.43
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth oxychloride