Learn More
Oxyde de bismuth(III), poudre jaune, 99,975 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
62.30€ - 347.00€
Identifiants chimiques
CAS 1304-76-3
Formule moléculaire Bi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 465.96
Numéro MDL MFCD00003462
Clé InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
Nom IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11363978
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040394.18
50 g
62.30€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11353978
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040394.30
250 g
154.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11373978
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040394.A1
1 kg
347.00€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Used as Adhesives and sealant chemicals, flame retardants, pigments, propellants and blowing agents. It is also used as solvents. Other uses are in batteries, electrical and electronic products, explosive materials ink, toner, and colorant products, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1304-76-3
465.96
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trioxidandiide
Bi2O3
MFCD00003462
Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
ca 1890°C
817°C
Jaune
99.975% (Metals basis)
MFCD00003462
Insoluble in water. Soluble in acids.
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
465.96
Odorless
Bismuth(III) oxide
1304-76-3
Poudre
Bi2O3
Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trioxidandiide
465.96
8.9
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H303 :Potentiellement nocif en cas d’ingestion.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2984460
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante