Learn More
Nitrate de bismuth(III) pentahydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
122.00€ - 422.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-06-0 |
---|---|
Formule moléculaire | BiH10N3O14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 485.07 |
Numéro MDL | MFCD00149157 |
Clé InChI | FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate |
CID PubChem | 160911 |
Nom IUPAC | bismuth ; trinitrate ; pentahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15239916
|
Thermo Scientific Acros
454110010 |
1 kg |
122.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15249916
|
Thermo Scientific Acros
454110050 |
5 kg |
422.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10035-06-0 | |
485.07 | |
FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N | |
160911 | |
O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
BiH10N3O14 | |
MFCD00149157 | |
bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate | |
bismuth ; trinitrate ; pentahydrate |
Spécification
80.0°C | |
30.0°C | |
97.5% min. (Complexometry) | |
Bi(NO3)3·5H2O | |
15,1271 | |
Solubility in water: may decompose. | |
O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
485.07 | |
485.07 | |
Pures |
Bismuth(III) nitrate pentahydrate | |
10035-06-0 | |
BiH10N3O14 | |
MFCD00149157 | |
bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate | |
FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth ; trinitrate ; pentahydrate | |
160911 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HProvoque une irritation cutanée.Provoque une grave irritation oculaire. Peut irriter les voies respiratoires. Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only