Learn More
Oxyde de nitrate de bismuth(III), Puratronic™, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
150.00€ - 649.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10361-46-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BiNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 286.98 |
Numéro MDL | MFCD00064844 |
Clé InChI | OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Bismuth oxynitrate |
Nom IUPAC | (nitrooxy)bismuthanone |
SMILES | [O-][N+](=O)O[Bi]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011122.09 |
10 g |
150.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011122.18 |
50 g |
649.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011122.30 |
250 g | |||||||
Description
Bismuth(III) nitrate oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used in the spectrophotometric detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10361-46-3 | |
286.98 | |
OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N | |
(nitrooxy)bismuthanone |
BiNO4 | |
MFCD00064844 | |
Bismuth oxynitrate | |
[O-][N+](=O)O[Bi]=O |
Spécification
Bismuth(III) nitrate oxide | |
Poudre | |
BiNO4 | |
UN1477 | |
Insoluble in water. Soluble in acids. | |
[O-][N+](=O)O[Bi]=O | |
286.98 | |
99.998% |
10361-46-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00064844 | |
Bismuth oxynitrate | |
OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N | |
(nitrooxy)bismuthanone | |
286.99 | |
Puratronic™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-792-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth nitrate oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only