Learn More
Nitrate de bismuth(III) hydraté, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11380869
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It is used in electronic ceramics and fluorescent paints. It is employed as an oxidant for selective oxidation of sulfides to sulfoxides, as a nitrating reagent for synthesizing nitro aromatic compounds, and as a precursor for Dragendorff reagent for use in TLC stain and for testing the presence of alkaloids. On silica gel support, it has been reported to be an efficient catalyst for the Biginelli reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-44-1
Formule moléculaire BiN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 394.99
Numéro MDL MFCD00003460
Clé InChI PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1
CID PubChem 107711
Nom IUPAC bismuth ; trinitrate
SMILES [Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) nitrate hydrate
Point de fusion 30°C (decomposition)
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,1271
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; soluble in acetone,acetic acid,and glycerol. Insoluble in ethyl acetate and ethanol.
Poids de la formule 394.99 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .