Learn More
Chlorure de bismuth(III), ultra-sec, + 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
100.00€ - 358.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BiCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.33 |
Numéro MDL | MFCD00003461 |
Clé InChI | JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride |
CID PubChem | 24591 |
Nom IUPAC | Trichlorobismuthane |
SMILES | Cl[Bi](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035680.06 |
5 g |
100.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035680.14 |
25 g |
358.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth chloride is used as a catalyst in organic synthesis. In particular, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. The addition of other metal iodides increases its catalytic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7787-60-2 | |
315.33 | |
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K | |
24591 | |
Cl[Bi](Cl)Cl |
BiCl3 | |
MFCD00003461 | |
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride | |
Trichlorobismuthane |
Spécification
∼430°C (sublimation) | |
230°C to 232°C | |
7787-60-2 | |
Poudre | |
BiCl3 | |
UN3260 | |
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride | |
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorobismuthane | |
24591 | |
≥99.997% | |
Hygroscopic |
Bismuth(III) chloride | |
Ultra dry | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003461 | |
14,1262 | |
It is soluble in methanol, diethyl ether, acetone. | |
Cl[Bi](Cl)Cl | |
315.33 | |
315.34 | |
Ampoule | |
4.75 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-123-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2690000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Trichlorure de bismuth
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only