Learn More
Oxyde de chlorure de bismuth(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361908
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-59-9
Formule moléculaire BiClHO
Poids moléculaire (g/mol) 261.437
Numéro MDL MFCD00010895
Clé InChI BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
CID PubChem 6328152
Nom IUPAC oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) chloride oxide
Point de fusion (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire BiOCl
Merck Index 14,1263
Poids de la formule 260.43
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 2.15
Densité 7.72 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) chloride oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .