Learn More
Oxyde de chlorure de bismuth(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme pigment, dans la fabrication de perles artificielles et de cathodes à cellules sèches.
51.30€ - 722.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-59-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BiClHO |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.437 |
Numéro MDL | MFCD00010895 |
Clé InChI | BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid |
CID PubChem | 6328152 |
Nom IUPAC | oxobismuth;hydrochloride |
SMILES | O=[Bi].Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040396.18 |
50 g |
51.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040396.30 |
250 g |
214.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040396.A1 |
1 kg |
722.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth(III) chloride oxide is used in pharmaceutical industry, in the production of cosmetics, in chemical and metallurgical industries. It is used as pigment, in manufacture of artificial pearls and as a dry-cell cathodes, in photocatalysts for degradation of organic pollutant, in white-light LEDs, in the manufacture of plastics, in the synthesis of methanol, in semiconductor devices such as CCDs or photodiodes and also used in the production of permanent magnets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-59-9 | |
261.437 | |
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N | |
6328152 | |
O=[Bi].Cl |
BiClHO | |
MFCD00010895 | |
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid | |
oxobismuth;hydrochloride |
Spécification
Bismuth(III) chloride oxide | |
7787-59-9 | |
Poudre | |
BiOCl | |
14,1263 | |
Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids. | |
O=[Bi].Cl | |
261.437 | |
260.43 | |
Odorless | |
7.72 g/mL |
(decomposition) | |
Marron | |
BiClHO | |
MFCD00010895 | |
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid | |
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N | |
oxobismuth;hydrochloride | |
6328152 | |
98% | |
2.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-122-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth(III) chloride oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only