Learn More
Chlorure de bismuth(III), anhydre, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
127.00€ - 554.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BiCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.33 |
Numéro MDL | MFCD00003461 |
Clé InChI | JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride |
CID PubChem | 24591 |
Nom IUPAC | Trichlorobismuthane |
SMILES | Cl[Bi](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089485.06 |
5 g |
127.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089485.14 |
25 g |
554.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a catalyst in organic chemistry. It is a good source of bismuth and is used to make other bismuth compounds. Also used as a catalyst and to make other bismuth salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-60-2 | |
315.33 | |
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K | |
24591 | |
Cl[Bi](Cl)Cl |
BiCl3 | |
MFCD00003461 | |
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride | |
Trichlorobismuthane |
Spécification
∼430°C (sublimation) | |
230°C to 232°C | |
7787-60-2 | |
Cristalline | |
BiCl3 | |
UN3260 | |
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride | |
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorobismuthane | |
24591 | |
99.999% | |
4.75 g/mL |
Bismuth (III) chloride | |
Anhydrous | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003461 | |
14,1262 | |
Soluble in water. | |
Cl[Bi](Cl)Cl | |
315.33 | |
315.34 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-123-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2690000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Bismuth(III) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only