Learn More
Chlorure de bismuth(III), 99,999 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185800
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-60-2
Formule moléculaire BiCl3
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Numéro MDL MFCD00003461
Clé InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
CID PubChem 24591
Nom IUPAC Trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 447°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) chloride
Point de fusion 230°C to 232°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire BiCl3
Fieser 07,24
Merck Index 15, 1264
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids,soluble in abs.alcohol,acetone and ethyl acetate
Poids de la formule 315.33
Pourcentage de pureté 100.00%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.75
Densité 4.7500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.