Learn More
Chlorure de bismuth(III), 98 % (poids sec), peut contenir jusqu’à 3 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de bismuth(III) est utilisé comme catalyseur dans la synthèse organique et dans la préparation d’autres sels de bismuth. Il est utilisé comme matière première dans la préparation de l’oxychlorure de bismuth lors de l’hydrolyse. Cet agent oxydant sert à préparer le bismuth métallique en réduisant l’agent. De plus, il catalyse la réaction de Michael et la réaction d’aldolisation de Mukaiyama. Il s’agit en outre d’un acide de Lewis.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique, l’acide nitrique, l’éther diéthylique, l’acétate d’éthyle et l’acétone. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le chlorure de bismuth(III) est utilisé comme catalyseur dans la synthèse organique et dans la préparation d’autres sels de bismuth. Il est utilisé comme matière première dans la préparation de l’oxychlorure de bismuth lors de l’hydrolyse. Cet agent oxydant sert à préparer le bismuth métallique en réduisant l’agent. De plus, il catalyse la réaction de Michael et la réaction d’aldolisation de Mukaiyama. Il s’agit en outre d’un acide de Lewis.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique, l’acide nitrique, l’éther diéthylique, l’acétate d’éthyle et l’acétone. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | ∼430°C (sublimation) |
Nom chimique ou matériau | Bismuth (III) chloride |
Point de fusion | 230°C to 232°C |
Quantité | 100 g |
Notes de pourcentage du dosage | (poids sec) |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,1262 |
Informations sur la solubilité | Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol. |
Poids de la formule | 315.34 |
Pourcentage de pureté | 98% |