Learn More
Bromure de bismuth(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 453°C |
Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) bromide |
Point de fusion | 218°C |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 96 to 103% (Bi) |
Formule linéaire | BiBr3 |
Merck Index | 15,1262 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl |
Poids de la formule | 448.69 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bismuth(III) bromide