Learn More
Bromure de bismuth(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13408688
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-58-8
Formule moléculaire BiBr3
Poids moléculaire (g/mol) 448.69
Clé InChI TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
CID PubChem 82232
Nom IUPAC tribromobismuthane
SMILES Br[Bi](Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 453°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) bromide
Point de fusion 218°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 96 to 103% (Bi)
Formule linéaire BiBr3
Merck Index 15,1262
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl
Poids de la formule 448.69
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) bromide