Learn More
Acétate de bismuth(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
133.00€ - 530.00€
Identifiants chimiques
CAS 22306-37-2
Formule moléculaire C6H9BiO6
Poids moléculaire (g/mol) 386.112
Numéro MDL MFCD00015629
Clé InChI WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
CID PubChem 31132
Nom IUPAC bismuth;triacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11303387
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
017574.18
50 g
133.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11313387
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
017574.30
250 g
530.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Bismuth(III) acetate is used in biology, printing, in photographic films, textiles, and also in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
22306-37-2
386.112
WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
31132
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
C6H9BiO6
MFCD00015629
bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
bismuth;triacétate
Spécification
Bismuth(III) acetate
22306-37-2
Cristalline
Bi(OOCCH3)3
bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
bismuth;triacétate
31132
99%
(decomposition)
Blanc
C6H9BiO6
MFCD00015629
Soluble in water.
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
386.112
386.12
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 244-904-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante