Learn More
Hydroxyde de bismuth, tech., Thermo Scientific Chemicals
Hydrolyse de l’acide ribonucléique, absorbant
113.00€ - 398.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10361-43-0 |
---|---|
Formule moléculaire | BiH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 260.00 |
Numéro MDL | MFCD00046188 |
Clé InChI | TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | bismuth(3+) trihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040397.30 |
250 g |
113.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040397.A1 |
1 kg |
398.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used for the hydrolysis of ribonucleic acid and as absorbent for rutin and quercetin. It is a component used in milk of bismuth is used in gastrointestinal disorders as a protective agent. It is used for the removal of nitrate and other anions from water by yellow bismuth hydroxide. A bismuth oxide nanoplate is useful for carbon dioxide gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10361-43-0 | |
260.00 | |
TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] |
BiH3O3 | |
MFCD00046188 | |
bismuth(3+) trihydroxide |
Spécification
Bismuth hydroxide | |
Poudre amorphe | |
MFCD00046188 | |
TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K | |
bismuth(3+) trihydroxide | |
260 | |
Odorless |
10361-43-0 | |
BiH3O3 | |
Insoluble in water; Soluble in acids. | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] | |
260.00 | |
Technique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth hydroxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only