Learn More
Hydroxyde de bismuth, Thermo Scientific Chemicals
36.50€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10361-43-0 |
---|---|
Formule moléculaire | BiH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 260.00 |
Numéro MDL | MFCD00046188 |
Clé InChI | TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | bismuth(3+) trihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10590574
|
Thermo Scientific Acros
393290500 |
50 g | Flacon en verre |
36.50€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10590764
|
Thermo Scientific Acros
393292500 |
250 g | Flacon en verre |
116.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10361-43-0 | |
260.00 | |
TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] |
BiH3O3 | |
MFCD00046188 | |
bismuth(3+) trihydroxide |
Spécification
Bismuth hydroxide | |
10361-43-0 | |
Poudre | |
Bi(OH)3 | |
15, 1267 | |
TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K | |
bismuth(3+) trihydroxide | |
260 | |
1.0% max. |
415.0°C | |
Blanc à crème | |
BiH3O3 | |
MFCD00046188 | |
Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] | |
260.00 | |
Positive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-790-2
RUO – Research Use Only